Documentos Principais
803987
Sigma-Aldrich
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-2-chloroaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22ClNO
Peso molecular:
303.83
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCOCC1=CC=CC=C1)(C)NC2=C(Cl)C=CC=C2
InChI
1S/C18H22ClNO/c1-18(2,20-17-11-7-6-10-16(17)19)12-13-21-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11,20H,12-14H2,1-2H3
chave InChI
KEXYAYZJBMLTHS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)