803766
PtCo/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinônimo(s):
PtCo alloy decorated highly conductive graphene
About This Item
descrição
Loading Density: 10%-50% (PtCo nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
forma
dispersion
composição
acetone, ~80 wt. %
graphene, 10-15%
PtCo nanoparticle, 5-10%
concentração
10 mg/mL
espessura
1-10 nm , graphene
tamanho de partícula
2-5 nm (PtCo nanocrystal)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.