803723
Mn3O4/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinônimo(s):
Mn3O4 decorated highly conductive graphene
About This Item
descrição
Loading Density: 30%-70% (Mn3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Formulário
dispersion
composição
acetone, ~80 wt. %
graphene, 3-8%
Mn3O4 nanoparticle, 4-9%
concentração
10 mg/mL
espessura
1-10 nm , graphene
tamanho de partícula
5-25 nm (Mn3O4 nanocrystal)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.