803618
DTME (dithio-bis-maleimidoethane)
Sinônimo(s):
1,1′-(dithiodi-2,1-ethanediyl)bis-1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-[2-[[2-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]dithio]ethyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, DTME
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
forma
powder
peso molecular
312.37
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCSSCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-9-1-2-10(16)13(9)5-7-19-20-8-6-14-11(17)3-4-12(14)18/h1-4H,5-8H2
chave InChI
SGVWDRVQIYUSRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Long (13.3A), cleavable, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 11-atom disulfide spacer arm
- Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
- Cleavable by reduction of disulfide spacer arm with DTT, TCEP or other reducing agent
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3