Documentos Principais
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-D-alanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H16F5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
477.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
chave InChI
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)