Documentos Principais
79950
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-L-phenylalanine
≥99.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
295.29
Beilstein:
90080
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (TLC)
pf
181-185 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
chave InChI
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)