Documentos Principais
797162
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 6,6-dioxide
95%
Sinônimo(s):
2-Boc-8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
277.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
grupo funcional
hydroxyl
sulfone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CS(C1)(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-5-11(6-12)7-18(15,16)4-8(11)13/h8,13H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
MLPBVLQLVWQEJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)