Documentos Principais
796719
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
95%
Sinônimo(s):
1-Boc-4-bromomethylpiperidine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.526,00
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.526,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
278.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CBr)CC1
InChI
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
YGJXBTRLYHCWGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)