796204
Silver nanospheres
40 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, lipoic acid functionalized
About This Item
forma
nanospheres
concentração
0.02 mg/mL in water
Tamanho médio da partícula
40 nm
densidade
1.0014 g/mL at 25 °C
λmax
415 nm
grupo funcional
lipoic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.