796166
Silver nanospheres
200 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate), citrate functionalized
About This Item
Produtos recomendados
forma
nanospheres
concentração
0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate)
Tamanho médio da partícula
200 nm
densidade
0.9999 g/mL at 25 °C
λmax
485 nm
grupo funcional
citrate
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.