Documentos Principais
792543
Sigma-Aldrich
Sodium benzenesulfonate-d5
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D5SO3Na
Peso molecular:
185.19
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
chave InChI
MZSDGDXXBZSFTG-GWVWGMRQSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)