Documentos Principais
78972
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propen-1-ol
technical, ≥95% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-α-Vinylbenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Beilstein:
4658061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥95% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +1.0±0.5°, c = 3.2% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥93:7 (GC)
índice de refração
n20/D 1.543
densidade
1.021 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2/t9-/m1/s1
chave InChI
MHHJQVRGRPHIMR-SECBINFHSA-N
Outras notas
Chiral building block
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D.A. Claremon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 8265-8265 (1986)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically