Key Documents
78275
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-3-phenylbutyrate
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
Methyl (R)-β-methylhydrocinnamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
3198978
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −44±1°, c = 1% in benzene
índice de refração
n20/D 1.497
densidade
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@@H](C)c1ccccc1
Outras notas
Chiral standard. Chiral building block used for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)