Documentos Principais
78055
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO2 · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
377.45
Beilstein:
5212778
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
atividade óptica
[α]20/D +10.5±1°, c = 1% in DMF
pf
155-158 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO2.C7H8O3S/c1-2-8-15-12(14)11(13)9-10-6-4-3-5-7-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-7,11H,1,8-9,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
chave InChI
PKXPRZFLCJFMHN-MERQFXBCSA-N
Outras notas
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)