Documentos
78018
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Boc-5-phenyl-D-β-norvaline
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
293.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +1.5±0.5°, c = 1 in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(11-14(18)19)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1
chave InChI
MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3