Documentos Principais
779598
Sigma-Aldrich
Methyl 4-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
Beilstein:
1960489
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solution
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)10-11-9/h2-5H,1H3
chave InChI
RULRGDSQDQHZOK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemoselective reduction of azides catalyzed by molybdenum xanthate by using phenylsilane as the hydride source.
Maddani, M. R., et al.
Tetrahedron, 66, 329-333 (2010)