Documentos Principais
779490
Sigma-Aldrich
1,8-Diiodonaphthalene
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6I2
Número CAS:
Peso molecular:
379.96
Beilstein:
1865324
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
109-113 °C
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
chave InChI
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3