779466
3-(2,4,6-Trimethylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptathiazol-3-ium perchlorate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,6,7,8-Tetrahydro-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H-cycloheptathiazolium perchlorate, Isa-Carbene, Isa-NHC
About This Item
Ensaio
≥95% (HPLC)
Impurezas
8.19-9.05% sulfur content
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2csc3CCCCCc23
InChI
1S/C17H22NS.ClHO4/c1-12-9-13(2)17(14(3)10-12)18-11-19-16-8-6-4-5-7-15(16)18;2-1(3,4)5/h9-11H,4-8H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
NYWYDMVZQBQLOV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)