Documentos Principais
779407
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine
≥92.0%
Sinônimo(s):
1-Amino-4-pentyne, 4-Pentynylamine, 5-Amino-1-pentyne
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH2C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
83.13
Beilstein:
2232239
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥92.0%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
densidade
0.859 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
chave InChI
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 - 59.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 - 15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Nicolò Mauro et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents