Key Documents
779059
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-iodobenzene solution
~0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Iodophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4IN3
Número CAS:
Peso molecular:
245.02
Beilstein:
1941884
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
concentração
~0.25 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1N=[N+]=[N-]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)