Documentos
778842
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-fluorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
o-Fluorophenyl azide solution, 2-Fluorophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4FN3
Número CAS:
Peso molecular:
137.11
Beilstein:
2501863
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95% (HPLC)
concentração
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
chave InChI
YOBOIKMFTLTNTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Azido-2-fluorobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)