Documentos Principais
778400
Sigma-Aldrich
Ziprasidone-(piperazine-d8)
97 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl-d8]ethyl]-6=chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D8H13ClN4OS
Número CAS:
Peso molecular:
420.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(NC(C2)=O)=C2C=C1CCN(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C4=NSC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
chave InChI
MVWVFYHBGMAFLY-UFBJYANTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)