Documentos Principais
777501
Sigma-Aldrich
O-Demethylangolesin
97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O4
Peso molecular:
258.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(C(C)C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
chave InChI
JDJPNKPFDDUBFV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)