Documentos Principais
777390
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-3-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10BIN2O4
Peso molecular:
359.91
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
222-234 °C (decomposition)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
IC1=C(C=CC=N1)B2OC(CN(C)CC(O2)=O)=O
InChI
1S/C10H10BIN2O4/c1-14-5-8(15)17-11(18-9(16)6-14)7-3-2-4-13-10(7)12/h2-4H,5-6H2,1H3
chave InChI
FEXFRRUAWQMCLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)