Documentos Principais
776947
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenyl isocyanate
97% (GC)
Sinônimo(s):
5-Bromo-1-chloro-2-isocyanato-3-methylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrClNO
Número CAS:
Peso molecular:
246.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97% (GC)
forma
solid
pf
75-80 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC(Cl)=C(N=C=O)C(C)=C1
InChI
1S/C8H5BrClNO/c1-5-2-6(9)3-7(10)8(5)11-4-12/h2-3H,1H3
chave InChI
MBFMISAQCUPLSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)