Documentos Principais
776599
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Tyr(tBu)-OH
97%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.034,00
R$ 1.034,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.034,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H32N2O6
Peso molecular:
516.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 1.034,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
168-171 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](NC(CNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=C(OC(C)(C)C)C=C4)=O
InChI
1S/C30H32N2O6/c1-30(2,3)38-20-14-12-19(13-15-20)16-26(28(34)35)32-27(33)17-31-29(36)37-18-25-23-10-6-4-8-21(23)22-9-5-7-11-24(22)25/h4-15,25-26H,16-18H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,33)(H,34,35)/t26-/m0/s1
chave InChI
SLKZAIKXJIWNHP-SANMLTNESA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)