776327
4,4′,4′′-Tris[phenyl(m-tolyl)amino]triphenylamine
98.0%
Sinônimo(s):
4,4′,4′′-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]triphenylamine, N1-(3-methylphenyl)-N4,N4-bis[4-[(3-methylphenyl)phenylamino]phenyl]-N1-phenyl-1,4-benzenediamine, m-MTDATA
Ensaio
98.0%
Formulário
powder
pf
194-203 °C
204-206 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6cccc(C)c6)c7ccc(cc7)N(c8ccccc8)c9cccc(C)c9
InChI
1S/C57H48N4/c1-43-16-13-25-55(40-43)59(46-19-7-4-8-20-46)52-34-28-49(29-35-52)58(50-30-36-53(37-31-50)60(47-21-9-5-10-22-47)56-26-14-17-44(2)41-56)51-32-38-54(39-33-51)61(48-23-11-6-12-24-48)57-27-15-18-45(3)42-57/h4-42H,1-3H3
chave InChI
DIVZFUBWFAOMCW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.