Documentos Principais
775509
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)thiazole dihydrochloride
Sinônimo(s):
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2S · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
187.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
215-222 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
chave InChI
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)