Documentos Principais
774782
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BrNO3
Número CAS:
Peso molecular:
246.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
100-102 °C
grupo funcional
bromo
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC(C(OC)=O)=C(OC)N=C1
InChI
1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-6(8(11)13-2)3-5(9)4-10-7/h3-4H,1-2H3
chave InChI
OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)