Documentos Principais
774316
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)-1H-benzimidazole
95%
Sinônimo(s):
2-(Thiophen-2-yl)benzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
334-338 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cccs3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
chave InChI
XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)