Documentos Principais
773344
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Cyano-3,6-difluoroaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F2N2
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
92-97 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)ccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
chave InChI
ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)