Documentos Principais
773123
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asn(Trt)-OH
97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H34N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
610.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]22/D -26.0°, c = 0.5% in dichloromethane
pf
231-235 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN([C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O)C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c1-41(38(45)46-26-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(37(43)44)25-36(42)40-39(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
chave InChI
YZBDIRBPZCFMAZ-DHUJRADRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)