Documentos Principais
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
Sinônimo(s):
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.487
densidade
1.179 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
chave InChI
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)