Documentos Principais
77292
Sigma-Aldrich
Anidrido pentafluoropropiônico
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Anidrido perfluoropropiônico, PFPA
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 415,00
25 ML
R$ 1.379,00
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 415,00
25 ML
R$ 1.379,00
About This Item
Fórmula linear:
(CF3CF2CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
310.05
Beilstein:
1806446
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
densidade
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
chave InChI
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
PFPA acylates amines, amino acids and other compounds. PFPA derivatives are highly volatile; used in GC separation [1][2][3]
Pentafluoropropionic anhydride can be used to synthesize lithium 4,5-dicyano-2-(pentafluoroethyl)imidazole, a novel imidazole-derived salt with potential application as an electrolyte in lithium-ion batteries.[4] It can also be used to prepare 1.3- bis(pentafluoropropionyl)azulene.[5]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions (1979)
New type of imidazole based salts designed specifically for lithium ion batteries.
Niedzicki L, et al.
Electrochimica Acta, 55(4), 1450-1454 (2010)
Chemical Derivatization in Gas Chromatography.
J. Drozd et al.
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)
J. Drozd
J. Chromatogr. Library, 19 (1981)
Simple syntheses of 1, 3-bis (perfluoroacyl) azulenes and 1, 3-azulenedicarboxylic acid.
Mathias L J and Overberger C G
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1701-1703 (1980)