Documentos
772151
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O11
Número CAS:
Peso molecular:
454.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
103-105 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C21H26O11/c1-11(22)27-10-17-18(28-12(2)23)19(29-13(3)24)20(30-14(4)25)21(32-17)31-16-8-6-15(26-5)7-9-16/h6-9,17-21H,10H2,1-5H3/t17-,18+,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
RPHXBVOPPUTUES-XDWAVFMPSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3