Documentos Principais
771295
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinônimo(s):
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18BNO5
Peso molecular:
339.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
188-195 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O1)CN(C)CC(OB1C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
InChI
1S/C18H18BNO5/c1-20-11-17(21)24-19(25-18(22)12-20)15-7-9-16(10-8-15)23-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-13H2,1H3
chave InChI
VYZMIDOUQRUKEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)