Documentos
768863
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Sinônimo(s):
5-Bromodihydroisoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98.5-100% (GC)
forma
solid
adequação
corresponds for identity (IR)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=C2C(C=NCC2)=CC=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,6H,4-5H2
chave InChI
YKZXVRNYHKWHQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3