768448
Lithium aluminum hexahydride
hydrogen-storage grade, ≥95% (by XRD)
Sinônimo(s):
Lithium aluminum hydride, Lithium hexahydroaluminate, Trilithium aluminum hexahydride, trilithium hexahydroaluminate
About This Item
Ensaio
≥95% (by XRD)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[AlH6-3]
InChI
1S/Al.3Li.6H/q-3;3*+1;;;;;;
chave InChI
OUPSVBUKCTVOLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3