Documentos
767867
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-Fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10FNO
Número CAS:
Peso molecular:
179.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
85-87 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2N(CCCc2c1)C=O
InChI
1S/C10H10FNO/c11-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-12(10)7-13/h3-4,6-7H,1-2,5H2
chave InChI
XJTRLWYQQNGUMV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3