Documentos
767786
Sigma-Aldrich
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
Sinônimo(s):
3-(5-Formylthiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
232.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
251-257 °C
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-4-5-11(16-10)8-2-1-3-9(6-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
chave InChI
VIKAAKFSYUCLTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3