Documentos Principais
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
Sinônimo(s):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
hydroxyl surface groups
Ensaio
97%
Formulário
liquid
peso molecular
generation 1
Características
focal point azide
Nº de grupos de superfície
2
índice de refração
n20/D 1.478
densidade
1.120 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
chave InChI
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
calculated mol. wt. 259.3
Aplicação
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
Outras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informações legais
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)