Documentos Principais
767190
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 azide
generation 4, 95%
Sinônimo(s):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
hydroxyl surface groups
Ensaio
95%
Formulário
solid
peso molecular
generation 4
Características
focal point azide
Nº de grupos de superfície
16
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C81H133N3O46/c1-67(22-85,23-86)52(101)117-40-76(10,41-118-53(102)68(2,24-87)25-88)61(110)127-48-80(14,49-128-62(111)77(11,42-119-54(103)69(3,26-89)27-90)43-120-55(104)70(4,28-91)29-92)65(114)125-38-75(9,60(109)116-21-19-17-16-18-20-83-84-82)39-126-66(115)81(15,50-129-63(112)78(12,44-121-56(105)71(5,30-93)31-94)45-122-57(106)72(6,32-95)33-96)51-130-64(113)79(13,46-123-58(107)73(7,34-97)35-98)47-124-59(108)74(8,36-99)37-100/h85-100H,16-51H2,1-15H3
chave InChI
WLGVERQPIAJXQW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
calculated mol. wt. 1884.9
Aplicação
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
Outras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informações legais
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)