Documentos Principais
767174
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 8 carboxyl, 1 amine
generation 3
Sinônimo(s):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
carboxyl surface groups
Formulário
solid
peso molecular
generation 3
Características
focal point amine
Nº de grupos de superfície
8
pf
262-267 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C75H99NO46/c1-8-75(41-116-62(101)44-9-11-45(76)12-10-44,42-121-67(106)73(6,37-117-63(102)69(2,29-108-54(93)21-13-46(77)78)30-109-55(94)22-14-47(79)80)38-118-64(103)70(3,31-110-56(95)23-15-48(81)82)32-111-57(96)24-16-49(83)84)43-122-68(107)74(7,39-119-65(104)71(4,33-112-58(97)25-17-50(85)86)34-113-59(98)26-18-51(87)88)40-120-66(105)72(5,35-114-60(99)27-19-52(89)90)36-115-61(100)28-20-53(91)92/h9-12H,8,13-43,76H2,1-7H3,(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,85,86)(H,87,88)(H,89,90)(H,91,92)
chave InChI
ACOBVJDQVWUHRD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Amine dendrons can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups, primary amines, or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination.
Outras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informações legais
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)