Documentos
766887
Sigma-Aldrich
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
NSC 40643
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4INO4
Número CAS:
Peso molecular:
293.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
166-170 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
GFGURBBHVJTXDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3