Documentos Principais
766526
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-1-Boc-azetidine
Sinônimo(s):
3-Allyloxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-allyloxyazetidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
213.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.455
p.e.
220-245 °C
densidade
0.996 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)OCC=C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-5-6-14-9-7-12(8-9)10(13)15-11(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
chave InChI
PZYUTLNRBHWRIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)