Documentos Principais
766496
Sigma-Aldrich
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
186.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
46-50 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccn2ccnc12
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-2-1-4-13-5-3-12-7(6)13/h1-5H
chave InChI
FUTDMHITXUWIRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)