Documentos Principais
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
Sinônimo(s):
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BF3KN2
Número CAS:
Peso molecular:
188.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
230-275 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
chave InChI
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)