Key Documents
766011
Sigma-Aldrich
8-Bromoinosine
95%
Sinônimo(s):
8-Bromo-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BrN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
347.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
180-190 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2c(Br)nc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H11BrN4O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,12,13,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
chave InChI
XCAXTILLADBPII-UUOKFMHZSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)