Documentos Principais
765899
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
1-Amino-2,2-difluoro-1-methylcyclopropane hydrochloride, 2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7F2N·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
143.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
143-146 °C (decomposition)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC1(N)CC1(F)F
InChI
1S/C4H7F2N.ClH/c1-3(7)2-4(3,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
chave InChI
OZAHEWCEHNHWGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)