Documentos Principais
763578
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraphenylnaphthalene-2,6-diamine
98% (HPLC)
Sinônimo(s):
NDDP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
462.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98% (HPLC)
Formulário
solid
pf
272-276 °C
λmax
312 nm in dichloromethane
341 nm in dichloromethane
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc4cc(ccc4c3)N(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H26N2/c1-5-13-29(14-6-1)35(30-15-7-2-8-16-30)33-23-21-28-26-34(24-22-27(28)25-33)36(31-17-9-3-10-18-31)32-19-11-4-12-20-32/h1-26H
chave InChI
LEXCBRKPOZULQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This material is used as a high performance host material for OLED devices showing increased external quantum efficiency of ~11%.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wu; C.; et al.
Advances in Functional Materials, 19, 3157-3157 (2009)